Imprimer
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 29 EUR
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Point de fusion: 174…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972875
Numéro CAS: 550363-85-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III