Imprimer
1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2900-1G PC2900-5G
APOSPC2900-1GEA 81.2 EUR
APOSPC2900-1G APOSPC2900-5G
1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
1,3-Difluorotetrachloroacetone
Formule: C₃Cl₄F₂O
Point d'ébullition: 118…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 79-51-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III