Imprimer
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2877-25G PC2877-5G
APOSPC2877-25GEA 669 EUR
APOSPC2877-25G APOSPC2877-5G
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Formule: C₁₀H₇F₂NO₃
Point de fusion: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082911
Numéro CAS: 6954-64-9