Isocyanate de 3,4-difluorophényle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₇H₃F₂NO Point d'ébullition: 164 °C Densité: 1,326 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 63 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00065711 Numéro CAS: 42601-04-7 UN: 2206 ADR: 6.1,III |