Imprimer
Isocyanate de 2,6-difluorophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
Isocyanate de 2,6-difluorophényle 97%
Isocyanate de 2,6-difluorophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₃F₂NO
Point d'ébullition: 60 °C/10mmHg
Point de fusion: 22…25 °C
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001998
Numéro CAS: 65295-69-4
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II