Isocyanate de 2,4-difluorophényle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4-Difluorophenylisocyanate
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₇H₃F₂NO Point d'ébullition: 42 °C Densité: 1,309 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 55 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001997 Numéro CAS: 59025-55-7 UN: 2478 ADR: 3+6.1,III |