Imprimer
2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 2,4-difluorophénylhydrazinium, 2,4-Difluorophénylhydrazine chlorhydrate
PC2874V-100G PC2874V-25G PC2874V-5G
APOSPC2874V-100GEA 77 EUR
APOSPC2874V-100G APOSPC2874V-25G APOSPC2874V-5G
2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure, grade Technique
2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇ClF₂N₂
Point de fusion: 250…260 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013383
Numéro CAS: 51523-79-6