Imprimer
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2874L-1G PC2874L-250MG PC2874L-5G
APOSPC2874L-1GEA 29 EUR
APOSPC2874L-1G APOSPC2874L-250MG APOSPC2874L-5G
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061308
Numéro CAS: 32133-37-2