Imprimer
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2874K-1G PC2874K-250MG
APOSPC2874K-1GEA 75.4 EUR
APOSPC2874K-1G APOSPC2874K-250MG
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Point de fusion: 237…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061307
Numéro CAS: 32133-36-1