Imprimer
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(2,5-DiF)-OH
PC2874I-1G PC2874I-5G PC2874I-25G
APOSPC2874I-1GEA 79.9 EUR
APOSPC2874I-1G APOSPC2874I-5G APOSPC2874I-25G
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061303
Numéro CAS: 32133-38-3