Imprimer
(3,4-Difluorophényl)acétonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EK-100G PC2874EK-25G PC2874EK-5G
APOSPC2874EK-100GEA 0 EUR
APOSPC2874EK-100G APOSPC2874EK-25G APOSPC2874EK-5G
(3,4-Difluorophényl)acétonitrile 97%
(3,4-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Point d'ébullition: 110 °C/13mmHg
Densité: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009974
Numéro CAS: 658-99-1
EINECS: 211-528-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III