Imprimer
Acide (2,6-difluorophényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G PC2874D-5G PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA 66.7 EUR
APOSPC2874D-25G APOSPC2874D-5G APOSPC2874D-100G
Acide (2,6-difluorophényl)acétique 97%
Acide (2,6-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010001
Numéro CAS: 85068-28-6