Imprimer
Acide (2,5-difluorophényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2874C-25G PC2874C-5G
APOSPC2874C-25GEA 65.4 EUR
APOSPC2874C-25G APOSPC2874C-5G
Acide (2,5-difluorophényl)acétique 97%
Acide (2,5-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Point de fusion: 123…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010000
Numéro CAS: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8