Imprimer
2,6-Difluorophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 224 EUR
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorophénol 98%
2,6-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
Point d'ébullition: 59…61 °C/17mmHg
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002158
Numéro CAS: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III