Imprimer
2,5-Difluorophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2867-100G PC2867-25G
APOSPC2867-100GEA 290 EUR
APOSPC2867-100G APOSPC2867-25G
2,5-Difluorophénol 97%
2,5-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
Point d'ébullition: 145 °C
Point de fusion: 36…42 °C
Point éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042501
Numéro CAS: 2713-31-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II