ω-Bromo-3,4-difluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-3',4'-difluoroacétophénone, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophényl)éthane-1-one, α-Bromo-3,4-difluoroacétophénone
Formule:
C₈H₅BrF₂O Poids moléculaire: 235.03 g/mol Point de fusion: 34…35 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00085010 Numéro CAS: 40706-98-7 UN: 3261 ADR: 8 III |