Imprimer
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 0 EUR
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)aniline 98%
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08741383
Numéro CAS: 58458-13-2