2-Amino-6-(trifluorméthyl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-6-trifluoromethylbenzonitrile
Formule:
C₈H₅F₃N₂ Poids moléculaire: 186.1339 g/mol Point de fusion: 70…73 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08741381 Numéro CAS: 58458-11-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |