Imprimer
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
PC2850-500G PC2850-100G PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA 40.6 EUR
APOSPC2850-500G APOSPC2850-100G APOSPC2850-1KG
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène 99%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 203…204 °C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007050
Numéro CAS: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III