Imprimer
2,4-Difluoro-N-méthylaniline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2849-25G PC2849-5G
APOSPC2849-25GEA 503 EUR
APOSPC2849-25G APOSPC2849-5G
2,4-Difluoro-N-méthylaniline 96%
2,4-Difluoro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
Point d'ébullition: 94…96 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042472
Numéro CAS: 138564-16-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III