Imprimer
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 180 EUR
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₈F₂O
Point d'ébullition: 50…52 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042253
Numéro CAS: 1583-83-1
UN: 1993
ADR: 3,III