Imprimer
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Difluoromethoxy)-4-iodobenzene
PC2847R-100G PC2847R-25G
APOSPC2847R-100GEA 0 EUR
APOSPC2847R-100G APOSPC2847R-25G
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formule: C₇H₅F₂IO
Point d'ébullition: 217…219 °C
Densité: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085008
Numéro CAS: 128140-82-9