1-Bromo-4-(difluorométhoxy)benzène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
Formule:
C₇H₅BrF₂O Poids moléculaire: 223.02 g/mol Point d'ébullition: 96…98 °C/15mmHg Densité: 1.631 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 34 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00221465 Numéro CAS: 5905-69-1 UN: 1993 ADR: 3 III |