Imprimer
α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (Bromométhyl)-1-(difluorométhoxy)-4-benzène, p-(Difluorométhoxy)benzyle bromure, 4-(Difluorométhoxy)benzyle bromure, α-Bromo-p-(difluorométhoxy)toluène
PC2847Q-1G PC2847Q-25G PC2847Q-5G
APOSPC2847Q-1GEA 30.6 EUR
APOSPC2847Q-1G APOSPC2847Q-25G APOSPC2847Q-5G
α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène 98%
α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₇BrF₂O
Poids moléculaire: 237.04 g/mol
Point d'ébullition: 64…66 °C/0.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085007
Numéro CAS: 3447-53-8
UN: 3265
ADR: 8 III