Imprimer
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 53.8 EUR
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Poids moléculaire: 169.1282 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085006
Numéro CAS: 90446-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III