Imprimer

4-(Difluorométhoxy)aniline 96%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC2846E-5G PC2846E-100G PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2846E-5G APOSPC2846E-100G APOSPC2846E-25G
4-(Difluorométhoxy)aniline 96%
4-(Difluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Poids moléculaire: 159.14 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C
Densité: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085005
Numéro CAS: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR