4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈F₂O₂ Point d'ébullition: 70…72 °C/0,5mmHg Point de fusion: 18…19 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042250 Numéro CAS: 83882-67-1 |