Acide (±)-2,4-difluoromandelique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
Formule:
C₈H₆F₂O₃ Point de fusion: 122…124 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061296 Numéro CAS: 132741-30-1 |