Imprimer
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2837-1G PC2837-5G
APOSPC2837-1GEA 69.6 EUR
APOSPC2837-1G APOSPC2837-5G
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₈ClF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783701
Numéro CAS: 786719-60-6