Imprimer
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2828-1G PC2828-5G PC2828-25G
APOSPC2828-1GEA 42.2 EUR
APOSPC2828-1G APOSPC2828-5G APOSPC2828-25G
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophénone 98%
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O₂
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061287
Numéro CAS: 178374-78-2