Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC28260-1G PC28260-250MG
APOSPC28260-1GEA 522 EUR
APOSPC28260-1G APOSPC28260-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02691223
Numéro CAS: 76041-73-1