Imprimer
Isocyanate de 2,6-dibromo-4-fluorophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC28258-1G PC28258-25G PC28258-5G
APOSPC28258-1GEA 43.5 EUR
APOSPC28258-1G APOSPC28258-25G APOSPC28258-5G
Isocyanate de 2,6-dibromo-4-fluorophényle 97%
Isocyanate de 2,6-dibromo-4-fluorophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₂Br₂FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037041
Numéro CAS: 76393-18-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III