Imprimer
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2824-1G PC2824-5G
APOSPC2824-1GEA 149 EUR
APOSPC2824-1G APOSPC2824-5G
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₇FN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741368
Numéro CAS: 1992-90-1