Imprimer
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 4-cyano-3-fluorobenzoate
PC28230-1G PC28230-5G
APOSPC28230-1GEA 78.3 EUR
APOSPC28230-1G APOSPC28230-5G
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607944
Numéro CAS: 952183-53-8