Imprimer
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
PC28220-1G PC28220-5G
APOSPC28220-1GEA 270 EUR
APOSPC28220-1G APOSPC28220-5G
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025877
Numéro CAS: 62739-04-2