3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆FNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185873 Numéro CAS: 1214328-79-6 |