Imprimer

2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, grade Technique

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC28217-1G PC28217-5G
APOSPC28217-1GEA 180 EUR
APOSPC28217-1G APOSPC28217-5G
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, grade Technique
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Poids moléculaire: 193.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18252980
Numéro CAS: 1280787-24-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR