Imprimer
Methyl 5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 5-amino-2-fluorobenzoate
PC28215-25G PC28215-5G
APOSPC28215-25GEA 417 EUR
APOSPC28215-25G APOSPC28215-5G
Methyl 5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037918
Numéro CAS: 56741-34-5