Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁ClFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09152736 Numéro CAS: 42718-21-8 |