2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₉FO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09152727 Numéro CAS: 366-78-9 |