Imprimer
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(6-Fluoropyridin-2-yl)piperidin-4-one
PC28169-1G PC28169-5G
APOSPC28169-1GEA 270 EUR
APOSPC28169-1G APOSPC28169-5G
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formule: C₁₀H₁₁FN₂O
Poids moléculaire: 194.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665213
Numéro CAS: 339096-62-7