Imprimer
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC28165-1G PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA 270 EUR
APOSPC28165-1G APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N₃
Poids moléculaire: 259.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140056
Numéro CAS: 204394-70-7