Imprimer
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2Z)-3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
PC28144-1G PC28144-5G
APOSPC28144-1GEA 180 EUR
APOSPC28144-1G APOSPC28144-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871638
Numéro CAS: 71682-89-8