Imprimer
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27880-25G PC27880-5G
APOSPC27880-25GEA 78.7 EUR
APOSPC27880-25G APOSPC27880-5G
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Formule: C₂₃H₂₃F₃N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153360
Numéro CAS: 76265-69-5