Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2787-1G PC2787-25G PC2787-5G
APOSPC2787-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2787-1G APOSPC2787-25G APOSPC2787-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
Formule: C₇H₇BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094193
Numéro CAS: 502496-36-8