Imprimer
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC27857-100MG PC27857-1G PC27857-250MG
APOSPC27857-100MGEA 633 EUR
APOSPC27857-100MG APOSPC27857-1G APOSPC27857-250MG
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formule: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682447
Numéro CAS: 1219145-37-5