Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
Formule:
C₂₃H₁₈FNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02682470 Numéro CAS: 433291-96-4 |