Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2783-5G PC2783-25G PC2783-100G
APOSPC2783-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2783-5G APOSPC2783-25G APOSPC2783-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.0225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094189
Numéro CAS: 502496-33-5