Imprimer
4,5-Difluoro-2-nitrophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrophénol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Poids moléculaire: 175.0897 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094187
Numéro CAS: 55346-97-9