Imprimer
2,4-Difluoro-6-nitrophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophénol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophénol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Poids moléculaire: 175.0900 g/mol
Point de fusion: 49…50 °C
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094186
Numéro CAS: 364-31-8